Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tropftrichter, zylindrisch, mit Teilung, und Schliff
Der Tropftrichter ermöglicht eine dosierte Zugabe von Lösungen.
Marke: DWK Life Sciences 241245605
198.55 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die dosierte Zugabe von Lösungen, Reaktionsgemischen und/oder Chemikalien erfolgt idealerweise mithilfe eines Tropftrichters. Diese Bauart enthält einen zusätzlichen Normschliff am unteren Ende, dass einen passgenauen Anschluss an z. B. Mehrhalskolben ermöglicht.- Mit NS-Hahn und Hahnsicherung
- Die Geschwindigkeit der Zufuhr lässt sich einstellen
- Zylindrisch mit Teilung
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
1000 mL | |
ja | |
Gleichmäßige und dosierte Flüssigkeitszufuhr zu einem Reaktionsgemisch; Messung von Flüssigkeitsmengen; Tropftrichter mit einem Volumen von 250 ml (mit Sockel: 29/32; Konus: 24/29) und 500 ml (mit Sockel: 29/32; Konus: 24/29) sind Sondergrößen und entsprechen nicht DIN ISO | |
Je 1 |
Boro 3.3, Polypropylen | |
NS 29/32 | |
20 |