Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tropftrichter, zylindrisch, mit Teilung
Der Tropftrichter ermöglicht eine dosierte Zugabe von Lösungen.
111.00 CHF - 196.00 CHF
Spezifikation
Material Boro 3.3, Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gleichmäßige und dosierte Flüssigkeitszufuhr zu einem Reaktionsgemisch; Messung von Flüssigkeitsmengen
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10233361
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
241222409
100 mL
122.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10060131
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
241224401
500 mL
159.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10408582
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
241223602
250 mL
136.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10439922
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
241221704
50 mL
111.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10101551
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
241225406
1000 mL
196.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die dosierte Zugabe von Lösungen, Reaktionsgemischen und/oder Chemikalien erfolgt idealerweise mithilfe eines Tropftrichters.
  • Mit NS-Hahn und Hahnsicherung
  • Die Geschwindigkeit der Zufuhr lässt sich einstellen
  • Zylindrisch mit Teilung
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
Spezifikation
Spezifikation
Boro 3.3, Polypropylen
Autoklavierbar
Gleichmäßige und dosierte Flüssigkeitszufuhr zu einem Reaktionsgemisch; Messung von Flüssigkeitsmengen
Je 1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Tropftrichter, zylindrisch, mit Teilung