Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturkolben, Erlenmeyerform, Hals gerade für Metall-Kappen
Kulturflaschen eignen sich zum Ansetzen von Kulturmedien.
Marke: DWK Life Sciences 217712401
218.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24329" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Hierzu ist es essentiell Reinkulturmedien herzustellen, auf/in denen die entsprechenden Mikroorganismen wachsen können. Eine Bestrahlung der Medien mit IR- oder UV-Licht kann das Wachstum der Kulturen beschleunigen. Kulturflaschen haben große Bodenflächen, die möglichst eben sein, damit die Schichtdicke des Mediums gleichmäßig hoch ist. Die geraden Hälse der Flaschen ermöglichen Einaufstecken von Kapsenberg- und Metallkappen.- Aufgrund der konischen Geometrie eignen sich diese Kolben sehr gut für Schüttelversuche (z. B. Medienoptimierung)
- Der gerade Hals erlaubt die Verwendung von Metall-Kappen
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
64 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
10/Packung |
100 ml | |
Medienvorbereitung und -kultivierung; Kulturvorbereitung; Flüssigkultur; Mischen mehrerer Komponenten; Messen von Flüssigkeitsmengen | |
Autoklavierbar |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14