Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturkolben, Erlenmeyerform, Hals gerade für Metall-Kappen
Kulturflaschen eignen sich zum Ansetzen von Kulturmedien.
Marke:  DWK Life Sciences 217713903
118.74 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24329" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11776838
  • 129.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Hierzu ist es essentiell Reinkulturmedien herzustellen, auf/in denen die entsprechenden Mikroorganismen wachsen können. Eine Bestrahlung der Medien mit IR- oder UV-Licht kann das Wachstum der Kulturen beschleunigen. Kulturflaschen haben große Bodenflächen, die möglichst eben sein, damit die Schichtdicke des Mediums gleichmäßig hoch ist. Die geraden Hälse der Flaschen ermöglichen Einaufstecken von Kapsenberg- und Metallkappen.
  • Aufgrund der konischen Geometrie eignen sich diese Kolben sehr gut für Schüttelversuche (z. B. Medienoptimierung)
  • Der gerade Hals erlaubt die Verwendung von Metall-Kappen
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
87 mm
Borosilikatglas 3.3
10/Packung
300 ml
Medienvorbereitung und -kultivierung; Kulturvorbereitung; Flüssigkultur; Mischen mehrerer Komponenten; Messen von Flüssigkeitsmengen
Autoklavierbar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturkolben, Erlenmeyerform, Hals gerade für Metall-Kappen > 300 ml