Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ansetzflasche, Erlenmeyerform, weithalsig
Die Ansetzflasche besitzt eine konische, weithalsige Form sowie eine dicke Wandung und wird für das Ansetzen von größeren Lösungsmengen und Tinkturen verwendet.
113.00 CHF - 364.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vorbereitung größerer Mengen von Lösung und Tinkturen; Mischen mehrerer Komponenten; Heizen; Verdünnung von Lösungen |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Nein |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10122121
|
DWK Life Sciences
212276807 |
3000 mL |
113.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10508981
|
DWK Life Sciences
212277306 |
5000 mL |
148.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10253401
|
DWK Life Sciences
212278602 |
10.000 mL |
364.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Sollen größere Lösungsmittelmengen oder Tinkturen angesetzt werden, so wird ein Gefäß benötigt, das diesen Anforderungen genüge trägt. Dickwandige, leicht konische Gefäße eignen sich hier hervorragend und so ist die Ansetzflasche das Gefäß der Wahl.- Der weite Hals ermöglicht ein komfortables Befüllen und Reinigen
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
1/Packung | |
Nein |
Vorbereitung größerer Mengen von Lösung und Tinkturen; Mischen mehrerer Komponenten; Heizen; Verdünnung von Lösungen | |
Autoklavierbar |