Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Büretten der Klasse B mit blauen Graduierungen und Schellbach-Linie
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Aus langlebigem DURAN™-Glas
Marke: Hirschmann™ 3210360
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schellbach
- Kurze Leitung
- Mit blauer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
Spezifikation
10 ml | |
0,02 ml | |
Seitlicher Absperrhahn | |
lateral | |
±0,03 mL | |
Klasse B |
500 mm | |
Skalenlänge: 500 mm | |
Blau | |
PTFE | |
Schellbach Bürette | |
DIN EN ISO 385 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ DURAN™ Büretten der Klasse B mit blauen Graduierungen und Schellbach-Linie > Fassungsvermögen (metrisch) 10 ml, enthält: Seitlicher Absperrhahn, Absperrhahn Material: PTFE-Spindelküken
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur