Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Automatische Büretten, weiße Graduierungen
Hervorragend geeignet für die präzise Titration chemischer Lösungen im Labor
411.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Braun |
---|---|
Länge (metrisch) | 500 mm |
Material | Glas |
Umfang | Weiß |
Sperrhahn | lateral |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10009690
|
Hirschmann™
355036060 |
10 ml | Keine Flasche |
411.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10788421
|
Hirschmann™
355037060 |
25 ml | Keine Flasche |
411.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10438942
|
Hirschmann™
355037560 |
50 ml | Keine Flasche |
411.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Pellet, pelletieren
- Mit weißer Graduierung
- Bernsteinfarbenes Glas
- Gemäß DIN EN ISO 385
Spezifikation
Braun | |
Glas | |
lateral | |
Automatische Titrationsbürette | |
DIN EN ISO 385 |
500 mm | |
Weiß | |
PTFE | |
Klasse AS |