Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS automatische Büretten mit blauen Graduierungen, ohne Flasche
Hervorragend geeignet für die präzise Titration chemischer Lösungen im Labor
332.00 CHF
Spezifikation
Verschlusstyp | Seitlicher Absperrhahn |
---|---|
Länge (metrisch) | 500 mm |
Material | DURAN™ |
Höhe (metrisch) | Skalenlänge: 500 mm |
Enthält | Keine Flasche |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10613582
|
Hirschmann™
354036060 |
10 ml |
332.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10622622
|
Hirschmann™
354037060 |
25 ml |
332.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10612622
|
Hirschmann™
354037560 |
50 ml |
332.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Titrationsapparat
- Pellet, pelletieren
- Klasse AS, DURAN™
- Blaue Graduierungen
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Schellbach-Streifen für bessere Lesbarkeit
Spezifikation
Seitlicher Absperrhahn | |
DURAN™ | |
Keine Flasche | |
lateral | |
Automatische Titrationsbürette | |
DIN EN ISO 385 |
500 mm | |
Skalenlänge: 500 mm | |
Blau | |
PTFE | |
Klasse AS |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS automatische Büretten mit blauen Graduierungen, ohne Flasche