Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Zentrifugenglas, mit Rundboden
Zentrifugengläser werden beim Zentrifugieren angewendet. Hierbei erfolgt eine Stoffgemischtrennung aufgrund der Dichte der Einzelkomponenten.
Marke:  DWK Life Sciences 216011004
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11706958
  • 255.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 01-09-2025
Beschreibung
Eine der wichtigsten verfahrentechnischen Grundmethodiken ist die Stoffgemischtrennung. Zu dieser Arbeitsmethodik zählt u. a. das Zentrifugieren, welches das Konzept der Massenträgheit ausnutzt. Ein zu trennendes Stoffgemisch wird in Zentrifugengläsern abgefüllt in einer Zentrifuge platziert und in Rotation versetzt. Aufgrund der hohen Rotationsgeschwindigkeit werden schwerere Teilchen rascher und weiter weg nach außen gedrückt als die leichteren. Man erzielt so eine Stofftrennung aufgrund der Masse bzw. Dichte der einzelnen Stoffkomponenten.
  • Sehr beständig gegen mechanische Belastung
  • Der Rundboden ermöglicht ein Absetzen/Abscheiden von Feststoffen auf einer größeren Oberfläche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 mL
Zentrifugation; Trennung verschiedener Partikel aufgrund unterschiedlicher Massenträgheit (Dichte); Trennung von Materialien durch Ausnutzung der Zentrifugalkraft
Autoklavierbar
Borosilikatglas (3.3)
50/Packung
12 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Zentrifugenglas, mit Rundboden > 6 ml, Durchmesser 12 x 100 mm