Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Kolben aus Borosilikatglas mit rundem Boden und zwei Hälsen
Speziell für die Destillation, Reaktionen und zur Herstellung von Lösungen oder zum Aufnehmen und Aufbewahren von Chemikalien vorgesehen. Lenz Laborglasinstrumente™ Dreihalskolben mit rundem Boden und angewinkeltem Seitenhals werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Brand:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03211122
 View more versions of this product
Product Code. 10772512
  • 29.00 CHF / 1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 03-07-2025
Add to basket
Description
Description
  • Gemäß DIN 12394
  • Mit Seitenhals mit einem 20°-Winkel
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Geschliffene Verbindung mit hoher konischer Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Specifications
Specifications
Gemäß DIN 12394 sowie DIN-Norm
Borosilikatglas, Duran Glas
Rund
24 mL
14/23 NS-Seitenhals, 14/23 NS-Mittelhals
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Kolben aus Borosilikatglas mit rundem Boden und zwei Hälsen > Kapazität/Steckschlüsselgelenk: 25 ml bis 14/23 NS-Seitenhals, 14/23 NS-Mittelhals