Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Kolben aus Borosilikatglas mit rundem Boden und zwei Hälsen
Speziell für die Destillation, Reaktionen und zur Herstellung von Lösungen oder zum Aufnehmen und Aufbewahren von Chemikalien vorgesehen. Lenz Laborglasinstrumente™ Dreihalskolben mit rundem Boden und angewinkeltem Seitenhals werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03211128
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10624271
  • 28.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12394
  • Mit Seitenhals mit einem 20°-Winkel
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Geschliffene Verbindung mit hoher konischer Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Spezifikation
Spezifikation
Gemäß DIN 12394 sowie DIN-Norm
Borosilikatglas, Duran Glas
Rund
50 ml
14/23 NS-Seitenhals, 14/23 NS-Mittelhals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Kolben aus Borosilikatglas mit rundem Boden und zwei Hälsen > Kapazität/Steckschlüsselgelenk:50 ml-14/23 NS Seitenhals, 14/23 NS Mittelhals