Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rohling für Planflansch-Reaktionsgefäße
Zur Verarbeitung als Reaktionsgefäß.
46.70 CHF - 220.00 CHF
Especificaciones
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verarbeitung als Reaktionsgefäß |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Código de producto | Marca | Kapazität (metrisch) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Kapazität (metrisch) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10664552
|
DWK Life Sciences
210205404 |
1000 mL |
46.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10325051
|
DWK Life Sciences
210207105 |
4000 mL |
116.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10560112
|
DWK Life Sciences
210206306 |
2000 mL |
67.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10305341
|
DWK Life Sciences
210207602 |
6000 mL |
144.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10419152
|
DWK Life Sciences
210208607 |
10.000 mL |
220.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Descripción
DURAN™ Rohlinge für Planflansch-Reaktionsgefäße überzeugen durch eine gute Wandstärkenverteilung und ermöglichen die kostengünstige Herstellung von Reaktionsgefäßen mit reproduzierbarer Geometrie.Zur Druckbeständigkeit beachten Sie bitte unsere Hinweise im technischen Anhang des Laborglas Katalogs.Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.- Bauteil zur Weiterverarbeitung zu Reaktionsgefäßen
- Aufgrund der Geometrie und der massiven Wandstärke sind die Rohlinge für Geräte mit Druck- und Vakuumanwendungen geeignet
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Especificaciones
Borosilikatglas 3.3 | |
Zur Verarbeitung als Reaktionsgefäß | |
1/Packung | |
Autoklavierbar |