Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Planflanschglocke, mit Knopf
Planflanschglocke mit Knopf und geschliffenem Flansch zum Aufsetzen auf Vakuum-Experimentierteller (Unterdruckkammer).
284.00 CHF - 636.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vakuumanwendungen; Tests in Vakuumkammern |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Basis | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Basis | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10304961
|
DWK Life Sciences
244606607 |
260 mm |
495.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12739666
|
DWK Life Sciences
244605902 |
185 mm |
284.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12759666
|
DWK Life Sciences
244606907 |
315 mm |
636.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Standardmäßig werden Versuche bei Normaldruck durchgeführt. Die Versuchsführung unter Vakuum (Unterdruck) kann signifikante Auswirkungen auf den Reaktionsablauf haben. Um diese Auswirkungen im Grob- und Feinvakuumbereich betrachten zu können, benötigt man einen Vakuum-Experimentierteller sowie eine Planflanschglocke (auch Luftpumpenglocke genannt).- Der Knopf ermöglicht ein einfaches Anheben der Glocke
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Vakuumanwendungen; Tests in Vakuumkammern | |
1/Packung | |
Autoklavierbar |