Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Becher, niedrige Form, mit Ausguss
GREENER_CHOICE
Aufgrund seiner Form ist das Becherglas ein universelles Produkt für vielfältige Laboranwendungen.
Marke:  DWK Life Sciences 211065408
163.95 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11752222
  • 213.00 CHF / 10 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bechergläser sind zylindrische Gefäße mit einer geraden Seitenwand. Dank dieser Form sind Bechergläser universell einsetzbare Laborgefäße und dienen meist als Kochglas, als Auffanggefäß sowie zum Ansetzen, Mischen und Erwärmen von Lösungen. Über die große Gefäßöffnung ist eine leichte Befüllung möglich. Es gibt Bechergläser in unterschiedlichen Bauformen und Ausprägungen: hohe und niedrige Form, mit und ohne Ausguss, mit und ohne Skala.
  • Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
105 mm
Borosilikatglas (3.3)
10 Stück/Packung
1000 mL
Heizen; Verdünnungslösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messen von Flüssigkeitsmengen; Größen 5 und 10 ml ohne Code für die Rückverfolgbarkeit und Graduierung und Größe 10.000 ml Nicht-DIN/ISO-Größe
Autoklavierbar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Becher, niedrige Form, mit Ausguss > 1000 mL