Beschreibung
Komfortable 250mL und 500mL Flasche mit eingebautem Kalibrationsgefäss
Wirtschaftlich, da nur etwa 20mL Puffer pro Kalibration verbraucht werden
Zertifizierter pH Wert von einem für die pH Messung akkreditiertem DKD-Labor
Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM: Certified Reference Material)
Erstklassiges Zertifikat mit Rückführung auf internationale Standards
Zertifikate im Internet abrufbar auf http://www.hamiltoncompany.com/cert
Verfalldatum auf der Flasche
Unempfindlich gegenüber Mikroorganismen
Typ: DUCARAL pH-Puffer 4,01/7,00/10,01
Menge: je 500mL
Wirtschaftlich, da nur etwa 20mL Puffer pro Kalibration verbraucht werden
Zertifizierter pH Wert von einem für die pH Messung akkreditiertem DKD-Labor
Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM: Certified Reference Material)
Erstklassiges Zertifikat mit Rückführung auf internationale Standards
Zertifikate im Internet abrufbar auf http://www.hamiltoncompany.com/cert
Verfalldatum auf der Flasche
Unempfindlich gegenüber Mikroorganismen
Typ: DUCARAL pH-Puffer 4,01/7,00/10,01
Menge: je 500mL
Spezifikation
Spezifikation
pH | 4.01, 7.00, 10.01 |
Menge | 500 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuraCal™ pH-Pufferset, Hamilton™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur