Learn More
DuraCal™ 4,01 Value pH-Puffer, Hamilton™ Artikelnummer.: 10214122
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
DuraCal™ 4,01 Value pH-Puffer, Hamilton™
Artikelnummer. 10214122
500 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
Artikelnummer. 10214122
Marke: Hamilton 238217
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kostengünstige Wahl, da pro Kalibrierung nur ca. 20 ml Puffer verwendet wird. Hamilton™ DuraCal™ 4.01 Value pH Buffers besitzen Istwerte, die von einem für die pH-Wert-Messung akkreditierten DKD-Labor festgelegt wurden.
  • 4.01 pH-Wert
  • Immun gegen Mikroorganismen
  • Verfallsdatum auf der Flasche
  • Erstklassiges Zertifikat mit Rückverfolgbarkeit gemäß internationaler Normen
Spezifikation
pH 4.01
Menge 500 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuraCal™ 4,01 Value pH-Puffer, Hamilton™ >