Beschreibung
- 12.00 pH-Wert
- Immun gegen Mikroorganismen
- Verfallsdatum auf der Flasche
- Erstklassiges Zertifikat mit Rückverfolgbarkeit gemäß internationalen Normen
Spezifikation
Spezifikation
pH | pH 12 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 500 ml |
Lösungstyp | Puffer |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuraCal™ 12,00 Value pH-Puffer, Hamilton™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur