Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Hydrometer in einfacher Form für die spezifische Dichte/relative Dichte (g/cm3): für Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser
Erhältlich in einer Vielzahl von Modellen zur Messung der spezifischen Dichte/relativen Dichte (g/cm3) von Flüssigkeiten, die leichter als Wasser sind, in verschiedenen Bereichen von 0,600 bis 1,000.
Marke: H-B Instrument™ B61801-4700
Beschreibung
- Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
- Individuell serialisiert
- Temperaturstandardisierung:15 °C (60 °F)
Wird häufig in Branchen wie Nahrungsmittel und Getränke, Chemie, Pharmakologie, Transport, Kühlung und mehr verwendet.
Lagerung:
Normal-Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort gelagert werden.Sie dürfen keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Certifications
Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist.Von unserem US-Qualitätsteam per Hand inspiziert.
Spezifikation
±0,001 | |
Rückführbar auf NIST | |
Einfach geformte Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort gelagert werden. Sie dürfen keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden. | |
0,900 bis 1,000 |
0,001 | |
300 mm | |
Für Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser |