Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Präzisionswasserzähler mit spezifischer Schwerkraft
Wird in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der chemischen Industrie, der Pharmakologie, im Transportwesen und in der Kühlindustrie verwendet
64.15 CHF - 75.55 CHF
Spezifikation
Menge 10/Packung
Typ Präzisions-Hydrometer für die relative Dichte
Schritten 0,0005
Länge (metrisch) 325 mm
Vorschaltgerätetyp Bleifrei
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Produkte 2
Produktcode Marke Bereich der relativen Dichte Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Bereich der relativen Dichte Preis Menge & Verfügbarkeit  
17480244
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B61801-0800
1,060 bis 1,130
75.55 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17400254
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B61801-1200
1,300 bis 1,370 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • 325mm (12,8 Zoll) lang
  • Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
  • Individuell serialisiert
  • Temperaturstandardisierung:15 °C(60 °F)
  • Von unserem US-Qualitätsteam per Hand inspiziert
  • Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Genauigkeitserklärung, die auf NIST rückführbar ist
Recommended Storage
Pooja AV
Spezifikation
Spezifikation
10/Packung
0,0005
Bleifrei
Präzisions-Hydrometer für die relative Dichte
325 mm
15 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
H-B Instrument™ Durac™ Präzisionswasserzähler mit spezifischer Schwerkraft