Learn More
Cole-Parmer™ X50 HEMOCYTOMETER DISPOSABLE
Cole-Parmer langlebiges Kunststoff-Hämazytometer, Höhe:100 μm, Einweg:Ja, Menge:Gehäuse 50Pack
Marke: Cole-Parmer™ 79003-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cole-Parmer langlebiges Kunststoff-Hämazytometer, Höhe:100 μm, Einweg:Ja, Menge:Gehäuse 50Pack
- Single use.
- Light and unbreakable.
- No coverslips required.
- Disposable hemocytometer is made of durable plastics used for manual cell counting.
- It consists of surface-patterned two enclosed 100 μm height chambers with two ports for sample injection.
- It is a significant improvement of the conventional glass hemocytometer.
- Single usage reduces the risk of exposure to potential infectious material, increases productivity by eliminating cleaning and work interruptions.
Spezifikation
Hemacytometer aus Kunststoff | |
Ja | |
Gehäuse 50Pack | |
100 μm |
Neubauer | |
Beständiger Kunststoff | |
0.004 in. | |
Zellzählung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ X50 HEMOCYTOMETER DISPOSABLE > Höhe:Gehäuse 100um
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur