Learn More
3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971
Das 3M™ Langlebige Bodenmarkierungsband 971 besteht aus einem Vinyl-Trägermaterial für schwere Lasten mit Gummiklebstoff. Das strapazierfähige, langlebige Trägermaterial hält der Belastung durch Paletten und hohem Gabelstaplerverkehr stand und lässt sich rückstandsfrei ablösen.
Marke: 3M™ 7100260621
556.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ein strapazierfähiges Klebeband für härteste Beanspruchungen
Das 3M™ Langlebige Bodenmarkierungsband 971 wurde speziell für Bereiche entwickelt, die stärksten Beanspruchungen ausgesetzt sind. Die kräftige Farbe des Trägermaterials behält ihre Signalkraft auch nach starkem Abrieb, z. B. aufgrund des Anrauens durch Palettenverschub und schweres Gerät bei. Das strapazierfähige Trägermaterial ist flach und rollt sich nicht auf, sodass sich die Kanten nicht aufwölben und damit die Lebensdauer des Bodenmarkierungsbands beeinträchtigen. Der Gummiklebstoff sorgt für starke Haftung auf Fußböden, lässt sich aber dennoch selbst nach langer Standzeit rückstandsfrei in einem Stück ablösen. Dieses Klebeband hat kein Schutzpapier und kann mit dem 3M™ Applikator für Bodenmarkierungen M-1 oder per Hand leicht angebracht werden. Dieses Bodenmarkierungsband eignet sich ideal für 5S-Initiativen zur schlanken Fertigung und ist in einer Vielzahl von Farben und Breiten bis zu 610 mm erhältlich.
Spezifikation
32.9 m x 50.8 mm | |
Floor and Safety Marking | |
Rubber | |
Vinyl |
Rubber Adhesive | |
0.432 mm | |
Orange | |
Tape |