Learn More
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot
Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot - Manufactured in a ISO6 cleanroom to ensure cleanliness.
615.00 CHF - 1000.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoclavable |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Certificate of Conformance |
Verschlusstyp | Heat Seal |
Farbe | White |
Einwegprodukt | Single-use |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17811081
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB26X26 |
4.75 gal. | 18 L | 26 in. | 66 cm |
615.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17821081
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB26X36 |
6,66 gal. | 25,2 l | 36 in. | 91,4 cm |
728.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17831081
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB28X42 |
8,35 gal. | 31,6 l | 42 in. | 107 cm |
1000.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Designed for steam sterilization of pharmaceutical production equipment and components
- 1073B Tyvek™ construction allows for optimal steam penetration during sterilization
- Excellent impact resistance
- Consistently strong factory seals
- Exceptional microbial barrier
- Resists tearing and punctures from sharp corners and heavy machine parts
- Lot traceable
- Certificates of Conformance sent with shipment
Spezifikation
Autoclavable | |
Heat Seal | |
Single-use | |
Tyvek | |
0.200 mm | |
50 | |
121°C to 125°C |
Certificate of Conformance | |
White | |
Steam Indicator | |
Non-sterile | |
Yes | |
Steam | |
8 mil |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto