Learn More
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot
Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot - Manufactured in a ISO6 cleanroom to ensure cleanliness.
Marke: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB26X36
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt für die Dampfsterilisation von pharmazeutischen Produktionsanlagen und -komponenten
- 1073B Tyvek™-Konstruktion ermöglicht ein optimales Durchdringen von Dampf während der Sterilisation
- Ausgezeichnete Stoßfestigkeit
- Gleichbleibend starke Werksversiegelung
- Außergewöhnliche mikrobielle Barriere
- Schützt vor Reißen und Durchstechen infolge von scharfen Kanten und schweren Maschinenteilen
- Chargenrückverfolgbar
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar | |
25,2 l | |
Heißversiegelung | |
Ja | |
Dampfanzeige | |
Unsteril | |
Ja | |
Dampf- | |
8 mil | |
36 in. | |
26 in. |
6,66 gal. | |
Konformitätsbescheinigung | |
Weiß | |
Dampfsterilisation pharmazeutischer Geräte | |
Tyvek | |
0,200 mm | |
50 | |
121°bis 125 °C | |
26 x 36 in. | |
91,4 cm | |
66 cm |