Learn More
Vileda Professional™ DuoPress™ Wringer
The CE Trolley range has been specifically designed for use in controlled environments where maximum contamination control is needed. This DuoPress™ wringer is part of the CE Bucket Trolley line for wringing of flat mops.
Marke: Vileda Professional™ 168207
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- For use on the CE Bucket Trolley with the bucket method
- 100% polypropylene chassis and stainless steel lever
- Effectively wrings CE Duo™ mops
- Ergonomic lever for maximum pressure with minimal effort
- Base of press support dropped 10 mm to create additional space for mops, making it easier to wring
Spezifikation
Mopp-Auswringer | |
Polypropylen und rostfreier Stahl | |
Auswringersockel, Stützplatte und Auswringer | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vileda Professional™ DuoPress™ Wringer > 1/Cs.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur