Learn More
Euro Protection™ Dunlop™ Hygrade Stiefel
Click to view available options
Größe:
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-zertifiziert, EN ISO 20347 |
Farbe | Weiß, Grün |
Fußbettmaterial | PVC |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den industriellen Einsatz, Lebensmittelunternehmen und landwirtschaftliche Arbeiten |
Auskleidungsmaterial | Nylon |
Material | PVC |
Größe | 43 |
Sohleneigenschaften | Grüne, rutschfeste Sohle |
Sohlenmaterial | PVC |
Modell | Nicht sicher |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Euro Protection™ Dunlop™ Hygrade Stiefel >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur