Learn More
Thermo Scientific™ Duke Standards™ gleichförmige Polymerpartikel der Serie 2000
Analysieren Sie viele Materialien unterschiedlicher Größe mit Laserbeugungs- oder anderen Methoden mit einheitlichen Polymerpartikeln, die die Eigenschaften reeller Partikel imitieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 2007A
246.94 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11884962
  • 332.00 CHF / 15 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Beschreibung
Analysieren Sie viele Materialien unterschiedlicher Größe mit Laserbeugungs- oder anderen Methoden mit Thermo Scientific™ Duke Standards™ gleichförmigen Polymerpartikeln der Serie 2000, NIST™ rückverfolgbaren Polystyrol-DVB-Partikeln mit breiteren Größenverteilungen, die die Eigenschaften reeller Partikel imitieren und für Instrumente, die auf dem Prinzip der Laserbeugung beruhen, besser geeignet sind. Die Partikel erfüllen die Anforderungen für NIST rückverfolgbare Größenstandards, die eine etwas breitere Verteilung aufweisen als unsere monodispersen Größenstandards der Serie 3000/4000. Die breitere Verteilung sorgt für Lichtstreuung über einen Bereich von Detektoren, wodurch Messungen gewährleistet werden, die sich durch eine bessere Wiederholbarkeit auszeichnen.
Eigenschaften:
  • Das Material besteht aus Polystyrol, das mit Divinylbenzol vernetzt ist. Dadurch zeichnen sich diese Partikel durch gute Haltbarkeit und chemische Stabilität aus.
  • Die Dichte des Polymers beträgt 1,05 g/cm3 und der Brechungsindex beträgt 1,59 bei 589 nm (25 °C).
  • Die Partikel werden in einer wässrigen Suspension in einem 15 ml-Fläschchen mit Tropfspitze ausgeliefert.
  • Ideal zur Verwendung mit allen Applikationen, die einen NIST-konformen Größenstandard mit einer sehr niedrigen Standardabweichung erfordern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält geringe Mengen von Tensiden
Weiß oder farblos
Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB)
Sicherheitsdatenblatt (MSDS), Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
15 ml
s = 0,4 um 5,7 % CV
7 μm
Bei Raumtemperatur lagern oder kühlen. Flasche dicht verschlossen halten, um Kontamination zu vermeiden.
Anwendungen mit geringer Standardabweichung
Partikel in Standardgrößen
1.05g/cm ³
1,59 bei 589 nm (25 °C)
= 24 Monate
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Duke Standards™ gleichförmige Polymerpartikel der Serie 2000 > Durchmesser:7,0 μm ± 0,4 μm, σ = 0,4 μm, 5,7% CV