Learn More
Thermo Scientific™ Duke Standards™ gleichförmige Polymerpartikel der Serie 2000
Analysieren Sie viele Materialien unterschiedlicher Größe mit Laserbeugungs- oder anderen Methoden mit einheitlichen Polymerpartikeln, die die Eigenschaften reeller Partikel imitieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 2010A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11548722
  • 284.00 CHF / 15 Milliliter
Verfügbar ab: 22-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Analysieren Sie viele Materialien unterschiedlicher Größe mit Laserbeugungs- oder anderen Methoden mit Thermo Scientific™ Duke Standards™ gleichförmigen Polymerpartikeln der Serie 2000, NIST™ rückverfolgbaren Polystyrol-DVB-Partikeln mit breiteren Größenverteilungen, die die Eigenschaften reeller Partikel imitieren und für Instrumente, die auf dem Prinzip der Laserbeugung beruhen, besser geeignet sind. Die Partikel erfüllen die Anforderungen für NIST rückverfolgbare Größenstandards, die eine etwas breitere Verteilung aufweisen als unsere monodispersen Größenstandards der Serie 3000/4000. Die breitere Verteilung sorgt für Lichtstreuung über einen Bereich von Detektoren, wodurch Messungen gewährleistet werden, die sich durch eine bessere Wiederholbarkeit auszeichnen.
Eigenschaften:
  • Das Material besteht aus Polystyrol, das mit Divinylbenzol vernetzt ist. Dadurch zeichnen sich diese Partikel durch gute Haltbarkeit und chemische Stabilität aus.
  • Die Dichte des Polymers beträgt 1,05 g/cm3 und der Brechungsindex beträgt 1,59 bei 589 nm (25 °C).
  • Die Partikel werden in einer wässrigen Suspension in einem 15 ml-Fläschchen mit Tropfspitze ausgeliefert.
  • Ideal zur Verwendung mit allen Applikationen, die einen NIST-konformen Größenstandard mit einer sehr niedrigen Standardabweichung erfordern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält geringe Mengen von Tensiden
Weiß oder farblos
Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB)
Sicherheitsdatenblatt (MSDS), Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
15 ml
s = 0,9 μ m, 9,3% CV
10 μm
Bei Raumtemperatur lagern oder kühlen. Flasche dicht verschlossen halten, um Kontamination zu vermeiden.
Anwendungen mit geringer Standardabweichung
Partikel in Standardgrößen
1.05g/cm ³
1,59 bei 589 nm (25 °C)
= 24 Monate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer253073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number2010A
Chargennummer261203 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number2010A
Chargennummer279101_0427 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number2010A
Chargennummer288530_0128 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number2010A
Chargennummer274951_1226 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Catalog Number2010A
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Duke Standards™ gleichförmige Polymerpartikel der Serie 2000 > Durchmesser:9,7 μm ± 0,4 μm, σ = 0,9 μm, 9,3% CV