Learn More
Thermo Scientific™ DualSpin™ Rotor
Führen Sie routinemäßige klinische und biowissenschaftliche Trennungen mit diesem einzigartigen Hybridrotor mit 2-in-1-Hybriddesign durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 75008810
1016.81 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15570131
  • 1113.14 CHF / 1 Einheit
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Führen Sie Läufe mit gängigen klinischen IVD-Blutröhrchen, Gelröhrchen, 10 ml-Standardspritzen und 15 ml-Röhrchen mit dem Thermo Scientific™ DualSpin™ Rotor durch. Dieser leichte Rotor mit 8 Plätzen, der mit der kleinen Thermo Scientific™ Medifuge™ Tischzentrifuge verwendet wird, hat ein einzigartiges Hybriddesign mit austauschbaren Festwinkel- und Schwingbechern. Er bietet mit zwei Distanzstückoptionen Platz für 1,4 ml- bis 15 ml-Röhrchen. Sie können sogar Läufe mit Festwinkel- und Schwingbechern gleichzeitig durchführen, um die Trennleistung zu vergleichen.
Produktmerkmale:
  • Der einzigartige DualSpin Rotor hat ein Hybriddesign mit austauschbaren Festwinkel- und Schwingbechern
  • Der leichte Kohlefaserrotor ist einfach zu bedienen und spart beim Beschleunigen und Bremsen Energie
Bestellinformationen:
DualSpin Rotorkörper (75008813), Festwinkelbecher (75008815), Schwingbecher (75008816), grüne, kurze Distanzstücke (75008817) und gelbe, lange Distanzstücke (75008818) sind separat erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2-in-1-Festwinkel- und Schwingbecher
3.114 x g (Festwinkel) 3.490 x g (Ausschwingbecher)
116/37 mm Festwinkel-, 130/42 mm Ausschwingbecher
45° Fest-, 12 bis 87°-Ausschwing-Becher
8 x 15 ml (Festwinkel) 8 x 10 ml (Ausschwingbecher)
300 bis 4.900 U/min, einstellbar in Schritten von 100 U/min
Thermo Scientific Medifuge Zentrifuge
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DualSpin™ Rotor > 8 x 15 ml (Festwinkel); 8 x 10 ml (Ausschwingbecher)