Learn More
Vilber Lourmat™ UV-Lampen mit zwei Wellenlängen
Rich robust dual wave length UV (ultraviolet) lamps that feature rapid visualization of CCM plates requiring UV revelation.
Marke:  Vilber Lourmat™ 3111-0065-1
Artikelnummer. 11786518
  • 1070.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • UV lamp 6 W
  • Rapid visualization of CCM plates requiring UV revelation
  • Lamp 2 x 6 W
  • UV light
  • The dimensions of the lamps are fixed according to the power
  • 6W Lamp: L = 27.6cm x D = 6cm x H = 8.5cm
  • Double wavelength UV lamp with filter
Spezifikation
Spezifikation
UV-A, UV-C
6 W
276 x 60 x 85 mm
276 mm
230 V
365/254 nm
UV-Lampe
UV-Lampe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Vilber Lourmat™ UV-Lampen mit zwei Wellenlängen > Dimensions: 276 L x 60 W x 85 H mm; Wavelength: 365/254nm