Learn More
Masterflex™ SYRINGE PUMP INFUSION DUAL SYRINGE 10?L TO 140ML
Für die Dosierung genauer Flüssigkeitsvolumen in einem angegebenen Zeitraum und die Gewährleistung genauer, impulsfreier Durchflussraten. Cole-Parmer™ Doppelspritzen-Infusionspumpen können entweder im Infusions- oder im Entnahmemodus arbeiten und eignen sich für verschiedenste Anwendungsbereiche wie beispielsweise die Mikrodialyse, Medikamenteninfusionen, künstliche Ernährung sowie die Zellinjektion.
Marke: Masterflex™ 74900-15
Beschreibung
Ideal für den Umgang mit sehr niedrigen Flussraten von 0.001 μl/h bis 147 ml/min- Präzisionsimpuls bei weniger Durchfluss mit einer Genauigkeit von ±0.5 % zwischen 0.001 μl/h und 147 ml/min
- Einfach zu bedienendes Tastenfeld ermöglicht einfache Einrichtung und Folgebetrieb der Pumpe
- Auswahl nur für Infusions- oder Infusions-/Entnahmemodelle und für Einzel-, Zweispritzen- oder 10 Spritzenpumpen
- Mehrspritzenpumpen können von einem Computer aus über die RS232-Schnittstelle gesteuert werden und verfügen über 2 TLL-Eingänge und 2 TLL-Ausgänge
Spezifikation
230 V | |
Bis zu 140 ml | |
±0.1% | |
0,01 kg | |
Ideal für die Handhabung sehr niedriger Flussraten | |
± < 1 % | |
140 mm |
0.001 μl/Stunde bis 147 ml/min. | |
40 lbs./sq. in. | |
Spritzenpumpe | |
230 V, 50/60 Hz | |
LCD | |
50/60 Hz | |
230 mm |