Learn More
Fisherbrand™ X25 RESERVOIR, DUAL SOLUTION und 1x50 ml (VE=25)
GREENER_CHOICE
Enthält ein 50 ml-Standardbecken auf der einen Seite und 12 einzelne 5 ml-Becken auf der anderen Seite. Fisherbrand™ Dual-Lösungs-Reservoir™ ermöglicht die maximale Rückgewinnung von Flüssigkeiten mit gewinkelten Wells, die sich nach unten und nach außen neigen.
Marke:  Fisherbrand™ HS20821A
84.49 CHF gültig bis 2025-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24124" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11978084
  • 107.00 CHF / 25 Stück
Spotlight
Aktionscode 24157 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zwei Schalen in einer
  • Die gewinkelten Wells führen die Pipettenspitzen in eine mittige Position, um Kreuzkontaminationen und Ausschuss zu vermeiden
  • Aufgedruckte Wells identifizieren Proben; lose anliegende Deckel verhindern Verdunstung und Kontamination
  • Nicht steriles Volumen: 5/50 ml
  • Material: Polypropylen
  • Abmessungen: 125 x 50 x 37 mm
  • Packung mit 25 Reservoirs und 25 Deckeln
Spezifikation
Spezifikation
Klar
125 x 50 x 37 mm
Unsteril
Liquid samples
37 mm
4.9 in.
25/Pckg.
Autoklavierbar
Reusable
5/50 mL
Polypropylen
Pipettierreservoir
1.5 in.
Deckel
125 mm
1 x 50 ml, 5 x 5 ml
12
Flach
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ X25 RESERVOIR, DUAL SOLUTION und 1x50 ml (VE=25) > Produkttyp: Reservoir für zwei Lösungen