Learn More
Hamilton™ Zwei RN-Kupplungen mit kleinem Ansatz
Kleine, abnehmbare (RN-)Hub-Nadeln können mit abnehmbaren (RN-)Spritzen verwendet werden, die maximal 100 μl fassen. Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm. Abnehmbare (RN-)Nadeln sind in praktischen 6er-Packungen erhältlich. Individuelle Längen und Spitzentypen sind erhältlich.
Marke:  Hamilton™ 55752-01
Artikelnummer. 12366239
  • 91.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Zwei RN-Kupplungen mit kleinem Ansatz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hamilton™ Zwei RN-Kupplungen mit kleinem Ansatz >