Learn More
3M™ Dual Lock™ Wiederverschließbare Befestigung, Doppelpack SJ3540
Wiederverschließbares Befestigungmittel, Doppelpack
Marke:  3M™ 7100123339
Artikelnummer. 17217800
  • 258.00 CHF / 4 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • Schwarzer Verschluss mit pilzförmigen Stielen, mit einem druckempfindlichen Klebstoff auf Gummibasis
  • Typ 250 passt zu Typ 170, 250 oder 400. Schließt mit hörbarem Einrasten
  • Entwickelt für die Verbindung mit vielen Kunststoffen, mittels Pulverbeschichtung aufgebrachten Farben und anderen Materialien mit geringer Oberflächenspannung
  • Kann 1000 Mal geöffnet und geschlossen werden, bevor 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit verloren gehen
  • Hohe Anfangshaftung
  • Geeignet für Anwendungen im Innenbereich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rolle
Schwarz
2,5 m x 25 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Dual Lock™ Wiederverschließbare Befestigung, Doppelpack SJ3540 > 25 mm x 2,5 m