Learn More
3M™ Dual Lock™ Wiederlösbarer Druckverschluss SJ355B
Wiederlösbarer Druckverschluss
Marke:  3M™ 7100149938
Artikelnummer. 17247670
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Schwarzer Verschluss mit pilzförmigen Widerhaken, versehen mit einem druckempfindlichen Acrylklebstoff
  • Typ 250 passt zu Typ 170, 250 oder 400. Schließt mit höhrbarem Geräusch
  • Fünfmal so hohe Zugfestigkeit wie bei typischen Klettverschlüssen
  • Kann 1000 Mal geöffnet und geschlossen werden, bevor 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit verloren gehen
  • Entwickelt zur Verbindung mit Metall, Glas sowie Kunststoffe und Farben mit mittlerer bis hoher Oberflächenspannung
  • Das Schaumstoffklebeband ermöglicht einen besseren Kontakt mit texturierten oder unregelmäßigen Oberflächen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
2,5 m x 25 mm
5,7 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Dual Lock™ Wiederlösbarer Druckverschluss SJ355B > 25 mm x 2,5 m