Learn More
3M™ Dual Lock™ wiederverschließbare Befestigung
Die einzigartigen, ineinander greifenden, pilzförmigen Köpfe dieses wiederverschließbaren Clips rasten ein und bleiben verriegelt und schließen mit einem hörbaren Geräusch, sodass Ihr Gegenstand sicher befestigt ist.
Marke: 3M™ 7100123347
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schwarze, ineinander greifende pilzförmige Köpfe (Schaftdichte von 250 pro 6,5 cm2)
- Modifizierter Acrylklebstoff bindet an viele Kunststoffe, Pulverbeschichtungen, Metalle, Glas, versiegeltes Holz, Acryl, Polycarbonat, ABS usw.
- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
- Die Schnappbefestigung ersetzt Schrauben, Nägel, Schnappverschlüsse und Nieten
- Fünfmal so hohe Zugfestigkeit wie bei typischen Klettverschlüssen
- Typ 250 passt zu Typ 170, 250 oder 400
- Schließt mit hörbarem Einrasten
- Langlebig, kann bis zu 1.000 Mal geöffnet und geschlossen werden, bevor 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit verloren gehen
- Verfügt über eine hohe Hitzebeständigkeit bis zu Temperaturen von 82 °C
- Erhält die Oberflächenintegrität ohne Löcher, durch die Feuchtigkeit, Korrosion oder Schmutz eindringen könnte
Spezifikation
Klebestreifen | |
Schwarz | |
SJ387B. | |
6,1 mm |
Rolle | |
2,5 m x 25 mm | |
0,24 in. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
3M™ Dual Lock™ wiederverschließbare Befestigung > Wiederverschließbare Befestigung; Farbe: Schwarz, Abmessungen (L x B): 2,5 m x 25 mm; Format: Rolle; Dicke (metrisch): 6,1 mm; Produkttyp: Klebestreifen
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto