Learn More
Invitrogen™ Dual-LED-Transilluminator mit blauem/weißem Licht
Innovativer Transilluminator mit zwei Lichtquellen zur Visualisierung von gängigen Nukleinsäurefärbungen, kolorimetrischen Protein- und Membranfärbungen und SYPRO-Färbungen.
Marke:  Invitrogen™ LB0100
906.64 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16614964
  • 1024.00 CHF / 1 Stück
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Dieser Doppel-LED-Blau-/Weißlicht-Transilluminator ist ein innovativer Transilluminator mit zwei Lichtquellen. Das Gerät ist für die Visualisierung von Nukleinsäure-Gelen, Proteingelen und Membranfärbungen vorgesehen.
Der Doppel-LED-Blau-/Weißlicht-Transilluminator verfügt über folgende Funktionen:
• Weiße und blaue Lichtquellen zur Visualisierung von gängigen Nukleinsäure-Färbungen, kolorimetrischen Protein- und Membranfärbungen und SYPRO Proteinfärbungen
• Magnetischer Filterschirm mit scharnierfreier Konstruktion für Einfachheit und Sicherheit, ermöglicht Beobachtung und Gelschneiden ohne Schutzbrille
• Automatische Abschaltung nach fünf Minuten und langlebige LEDs, die im Vergleich zu UV-Lampen für Augen und Haut sicherer sind
• Dreistufig einstellbare Lichtintensität für beste Beobachtungs- oder Bildqualität
• Kompaktes Design für einfache Mobilität und Aufbewahrung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
UL/ETL
18,5 x 22 x 3,0 cm; 7,28 x 8,66 x 1,18 in.
100/240 V
Blaue LED mit Emission 470 nm, bernsteinfarbener Filter bei 580 nm
Blue/White Light Transilluminator
1,814 kg
3 Stufen der Anpassung
LED Blau und Weiß
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Dual-LED-Transilluminator mit blauem/weißem Licht > Abmessungen (L x B x H): 18,5 x 22 x 3 cm