Learn More
Jenway™ Doppel-Zellenhalter
Für quadratische 10 mm-Küvetten und Röhrchen mit 12.7 mm-Durchmesser Jenway™ Doppelzellen-Halter exklusiv für Arbeiten mit 6320D-Spektralphotometer
Marke: Jenway™ 83070-45
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ausschließlich zur Verwendung mit dem Spektralphotometer Modell 6320 D Visible
- Für quadratische 10-mm-Küvetten und Röhrchen mit 12.7-mm-Durchmesser
Spezifikation
Dual Cell Holder | |
Jenway 6320D Vis-Spektralphotometer | |
2x 10 mm-Küvetten und Röhrchen mit 12,7 mm Durchmesser |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jenway™ Doppel-Zellenhalter >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur