Learn More
OHAUS™ Mehrzweck-Klemmen mit Doppeleinstellung
OHAUS™ Mehrzweck-Klemmen mit Doppeleinstellung sind für die sichere Handhabung und Positionierung einer Vielzahl von Laborglaswaren konzipiert.
75.55 CHF - 141.78 CHF
Spezifikation
Typ | Mehrzweckklemme |
---|---|
Material | Vernickelt |
Enthält | Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen |
Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Jaw Type | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Jaw Type | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15762249
|
OHAUS™
30392202 |
Modell CLM-MLTEX3DZM | 3-zackig, zweifach verstellbar | Mittel |
75.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15732249
|
OHAUS™
30392199 |
Modell CLM-MLTEX3DZL | 3-zackig, zweifach verstellbar | Groß |
76.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15772239
|
OHAUS™
30392193 |
Modell CLM-HDCLP4DZS | 4-zackig, zweifach verstellbar | 24/40 mm Gelenkgröße | N/A | ||||||
15782239
|
OHAUS™
30392194 |
Modell CLM-HDCLP4DZL | 4-zackig, zweifach verstellbar | 34/45 mm Gelenkgröße | N/A | ||||||
Beschreibung
- Verlängerungsarme mit 360°-Rotation ermöglichen die Platzierung von Geräten in verschiedenen Abständen vom Laborrahmen, ohne die Integrität des Experiments zu beeinträchtigen
- Schwenkbare und feste Positionierungsklammern halten Geräte nahe dem Laborrahmen oder -ständer und verfügen über eine integrierte Halterung für die Befestigung an Laborrahmen oder -geräten
- Erhältlich mit Einzel- oder Doppeleinstellung in vernickeltem Zink oder Edelstahl
- Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen für Temperaturen über 100°C (inklusive aller 2 und 3-Klemmen)
Spezifikation
Mehrzweckklemme | |
Vernickelt | |
Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen | |
13 mm |