Learn More
IKA™ DT-20 Rohre mit Rotorstator-Element
Bestehend aus Röhrchen, Dosiervorrichtung und Abdeckung. IKA™ DT-20-Röhrchen mit Rotor/Stator-Element eignen sich zum Dispergieren, Homogenisieren und Suspendieren mit Volumen von 5 bis 15 ml.
Marke: IKA™ 0003703100
Beschreibung
Komponenten: Röhrchen, Dosiervorrichtung, AbdeckungVolumen: 5 bis 15 ml
Anwendung: Dosierung, Homogenisierung, Suspensionen
Zusätzliche Medien können beim Betrieb hinzugefügt werden Probenahme während des Betriebs
Verpackungseinheit: 25 Stück
Spezifikation
DT 20-Röhrchen | |
Dispersion, Homogenisierung, Suspensionen | |
25 Packungen |
5 bis 15 ml | |
DT-20 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ DT-20 Rohre mit Rotorstator-Element > Fassungsvermögen:5 bis 15 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur