Learn More
dsRNA Antibody (1D3), Alexa Fluor™ 750 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-20110AF750
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
dsRNA Monoclonal antibody specifically detects dsRNA in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Spezifikation
dsRNA | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 750 | |
Double-stranded RNA | |
RDV-RNA-methylated bovine serum albumin complex. | |
0.1 mL | |
Primary | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 κ |
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
1D3 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A purified | |
RUO | |
All species | |
Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
dsRNA Antibody (1D3), Alexa Fluor™ 750 , Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Alexa Fluor 750
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur