Learn More
Lenz Laborglasintrumente Trocknungsröhrchen, gebogen, mit Normschliffkonus
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05337003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Trocknungsröhrchen mit Normschliffkonus
- Biegung (75°)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Duran Glas | |
NS 24/29 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Trocknungsröhrchen, gebogen, mit Normschliffkonus > NS 24/29
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur