Learn More
Nabertherm™ Trockenofen, Serie TR 300 °C
Erreicht und behält eine perfekte Temperaturgleichförmigkeit bei. Kann für verschiedene Anwendungen wie Trocknen, Sterilisieren oder Warmlagerung verwendet werden.
3035.00 CHF - 13315.00 CHF
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 300 °C
Typ Trockenofen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Reglertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Reglertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
17318209
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
TR-065ON
60 l C550
4095.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17328209
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
TR-065RN
60 l R7
3035.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17348209
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
TR-125ON
120 l C550
4810.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17358209
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
TR-125RN
120 l R7
3750.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17378209
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
TR-245ON
240 l C550
7205.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17338219
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
TR-455ON
450 l C550
10145.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17398219
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
TR-905ON
1050 l C550
13315.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17308229
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
TR-905RN
1050 l R7
12255.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Höchsttemperatur:300 °C
  • Arbeitstemperaturbereich:+ 5 °C über Raumtemperatur bis zu 300 °°C
  • Die Öfen TR 30 - TR 240 sind als Tischmodelle konzipiert
  • Die Öfen TR 450 und TR 1050 sind als Standmodelle konzipiert
  • Die horizontale Luftzirkulation führt zu einer gleichförmigen Temperatur, die weniger als +/-5 °C schwankt
  • Edelstahlkammer, Legierung (AISI)/(DIN-Materialnr. 1.4301), rostbeständig und leicht zu reinigen
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Großer Griff zum Öffnen und Schließen der Tür
  • Laden in mehreren Schichten mit abnehmbaren Gittern möglich (Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen abnehmbaren Gitter siehe Tabelle rechts)
  • Große, weit öffnende Schwenktür, rechts angeschlagen mit Schnellverschluss für Modelle TR 30 - TR 450
  • Doppelte Schwenktür mit Schnellverschluss für TR 1050
  • TR 1050 mit Transportrollen ausgestattet
  • Stufenlos einstellbarer Auspuff an der Rückwand mit Anwendung von vorne
  • PID-Mikroprozessorsteuerung mit Selbstdiagnosesystem
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
300 °C
Trockenofen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Trockenofen, Serie TR 300 °C