Learn More
Velp Scientifica™ MULTISTIRRER Magnetrührer
Mit 6 oder 15 Aufnahmen für Becher mit einem maximalen Durchmesser von 85 bzw. 64 mm. Der Velp Scientifica™ MULTISTIRRER Magnetrührer eignet sich optimal als Thermostatvorrichtung für Proben bei gleichzeitigem Einsatz eines Umwälzwasserbads.
Marke: Velp Scientifica™ F203A0178
753.50 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Enthält 6 oder 15 Plätze für Becher mit einem maximalen Durchmesser von 85 mm bzw. 64 mm.Velp Scientifica™ MULTISTERRER Magnetrührer ist ideal für die Thermostatisierung von Proben bei Verwendung mit einem Umwälzwasserbad.
Robuster Aufbau- Steuerungsfeld ist vor verschütteten Flüssigkeiten geschützt
- Epoxid-beschichtetes, robustes Stahlgehäuse
- Edelstahlabdeckung
- Lange Betriebsdauer
- MULTIRÜHRER 6: 6 Plätze, maximal Ø von 85 mm bis 400 ml Rührvolumen
- MULTIRÜHRER 15: 15 Plätze, maximal Ø von 64 mm bis 250 ml Rührvolumen
Anwendungsorientiert
- Helle Oberfläche für die Visualisierung von Partikeln und Farbveränderungen
- Bleibt kühl, selbst nach Tagen durchgehenden Betriebs
- Ideal für Mikrotitration, Mikrobiologie und Biochemie geeignet
- Trotz Sanftstart wird die eingestellte Drehzahl schnell erreicht
- Ausgezeichnete Drehzahlsteuerung (elektronisch), selbst bei niedrigen Drehzahlen
- Temperaturregelung von Proben mittels Umlaufwasserbad
Praktisches Design
- Ergonomisch - sehr niedrige Höhe
- Drehzahlregulierung von 50 bis 1500 U/min
- Universalhauptspannung/Frequenzbereich
- Geringes Gewicht, leicht zu bewegen
Spezifikation
80 - 1.500 U/min | |
Rostfreier Stahl | |
Analog | |
100/240 V | |
370 x 230 x 51,5 mm | |
230 mm | |
50/60 Hz | |
Magnetrührer |
15 | |
15 x 250 ml | |
Rechteckig | |
9 W | |
51,5 mm | |
Rechteckig | |
Metall | |
2,1 kg |