Learn More
Nabertherm™ Trockenofen
Mit ihrer maximalen Arbeitstemperatur von bis zu 300 °C und der Luftzirkulation erreichen die Öfen eine perfekte Temperaturgleichmäßigkeit, die deutlich besser ist als in Öfen der meisten Wettbewerber.
3355.00 CHF - 12575.00 CHF
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 300 °C
Typ Trockenofen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Reglertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Reglertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
17308209
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
TR-065LN
60 l B510
3355.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17338209
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
TR-125LN
120 l B510
4065.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17368209
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
TR-245LN
240 l B510
6460.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17388209
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
TR-245RN
240 l R7
6140.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17328219
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
TR-455LN
450 l B510
9400.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17348219
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
TR-455RN
450 l R7
9085.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17388219
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
TR-905LN
1050 l B510
12575.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Max. Temperatur:300 °C
Spezifikation
Spezifikation
300 °C
Trockenofen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Trockenofen