missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Drying Chamber with Manifold and Heatable Shelves

Most flexibility in freeze drying. Includes 4 heatable shelves, complete top cover, and a 12 manifold valves.

Marke:  BUCHI 11DCPH24200

Artikelnummer. 17284684

  • 7630.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Manifolds: adapters for traditional freeze drying beakers or round bottom flasks
  • Shelves: for vials, plates, and irregular shaped items
  • Heated Shelves: advanced control of drying process and applications
  • Stoppering Chambers: seal vials without exposure to ambient moisture
Spezifikation

Spezifikation

Heated Product Shelf Chamber
Ambient to -105°C
North America
4
Acrylic
220/240 V
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
BUCHI Drying Chamber with Manifold and Heatable Shelves > BUCHI Drying Chamber with Manifold

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt