Learn More
Welch Ilmvac™ Trockenpumpen-Service-Kit
Service- und Wartungskits, bestehend aus Ersatzdichtungen und Verschleißteilen für verschiedene Modelle von Membranpumpen.
Marke:  Welch Ilmvac™ 402008
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13191984
  • 255.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich für mehrere Membran-Vakuumpumpenmodelle
  • Individuelle Bereitstellung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pumpenmodelle MP / MPC 101 Z, 201 E
Diaphragma, Ventile und O-Ringe.
1/Packung
Wartungskit
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Welch Ilmvac™ Trockenpumpen-Service-Kit > Kann verwendet werden mit: Pumpenmodelle MP / MPC 101 Z, 201 E