Learn More
LABPLAS Dry Polyurethane Sani-Sponge
Synthetic polyurethane sponge for sampling surfaces.
Marke: LABPLAS KSS-61800
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- SANI-SPONGE
- Dry sponge
- Dimensions: 114 x 229 mm
- Holds: 450 mL
Spezifikation
Hygiene Sponge Sampling Kit | |
Sterile | |
None |