Learn More
Cole-Parmer™ Dry-Keeper, Desiccator Cabinets, Vertical,
Bei den Cole-Parmer™ Dry-Keeper™ Exsikkatorschränken mit luftdicht abgedichteten Türen lassen sich dank des durchsichtigen Körpers aus Acryl die Proben betrachten, ohne die Tür öffnen zu müssen.
Marke: Cole-Parmer™ 08909-52
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das vertikale Modell 08909-52 verfügt über drei durchsichtige, belüftete Einlegeböden mit 15 Höheneinstellungen, eine Tür mit eingebautem Zifferblatthygrometer und ein Trockenmitteltablett
- Nicht-elektrische Exsikkatorschränke sind in horizontaler, vertikaler oder stapelbarer Ausführung erhältlich.
- Die horizontalen und vertikalen Modelle bestehen aus transparentem Acryl
- Die rauchfarbenen stapelbaren Exsikkatoren aus Polystyrol können platzsparend bis zu fünffach gestapelt werden
Spezifikation
Transparent | |
Acryl | |
39,4 x 31,8 x 50,8 cm | |
39,4 cm |
Vertikales Stapeln | |
2.01 .uc .tf | |
50,8 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Dry-Keeper, Desiccator Cabinets, Vertical, > Exsikkator-Schrank
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur