Learn More
Day Impex™ DRY ICE MAKER DILVAC MODEL B PORTABLE WITH
Besorgen Sie sich einen Block von feinem Eis für ein Labor auf schnellste Weise. Der Day Impex™ Dilvac™ Trockeneisbereiter ist eine kompakte und sichere Möglichkeit, bei Bedarf sofortigen Zugang zu Trockeneis zu haben.
Marke:  Day Impex™ 300001
Artikelnummer. 12318717
  • 1120.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Kompakt, geringes Gewicht
  • Erfordert keinen elektrischen Strom.
  • Erzeugt einen 1 kg-Block in unter 2 Minuten.
  • Gerät an einen Kohlendioxid-Behälter anschließen und den Wasserhahn aufdrehen
  • Muss ein Flüssigzylinder mit internem Siphon sein.
  • Enthält leicht zu befolgende Anweisungen.
  • Trockeneis NUR mit Handschuhen handhaben!
Spezifikation
Spezifikation
Ein Block mit 80 x 110 x 180 mm
160 mm
160 mm
Holz
Mit Polystyrol-Einsatz
1 kg
5 bis 6 Blöcke aus dem 34 kg-Zylinder
Trockeneismaschinen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Day Impex™ DRY ICE MAKER DILVAC MODEL B PORTABLE WITH > WeightMetric: 1 kg