Learn More
Gardner Denver Welch™ Trockeneis-/Isopropanolfalle (-79 °C)
Effektive vorgeschaltete Kühlfalle für Vakuumkammern oder Schlenk-Apparaturen.
Marke:  Gardner Denver Welch™ U1420H-14
Artikelnummer. 15321461
  • 2055.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Empfohlen für den Einsatz im Vakuumverteiler (Schlenk-Apparatur)
  • Zur Verwendung mit Trockeneis oder Flüssigstickstoff als Kältemittel
  • Die abnehmbare Mitte erleichtert die Reinigung der Auffangfläche
  • Verfügt über einen großen 3 Quart-(2.8L)-Zentralbereich für Trockeneis-/Isopropylalkohol-Gemisch oder Flüssigstickstoff
  • Der transparente Ring ermöglicht die visuelle Überwachung der Überfüllfläche, ohne das Vakuum während des Systembetriebs zu unterbrechen
  • Bei Trockeneis kann die Temperatur bis zu 12 Stunden nach Dampflast gehalten werden
  • Mit Flüssigstickstoff kann die Kalttemperatur gemäß Dampflast bis zu 2 Stunden aufrechterhalten werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vakuumverteilung (Schlenk-Apparatur)
Trockeneis-/Isopropanolfalle
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Gardner Denver Welch™ Trockeneis-/Isopropanolfalle (-79 °C) >